主要文件
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.51
特点
2/3 Size
制造商/商品名称
Polarware 30142
容量
8.8 L
尺寸
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)