Key Documents
Z699470
稀释瓶
Butterfield′s Buffer, volume 90 mL
别名:
dilution bottle, dilution bottles, phosphate buffer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111700
NACRES:
NB.79
包裝
pkg of 72 ea
製造商/商標名
Maine Mfg 10498504
容量
90 mL
容積
90 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Butterfield磷酸盐缓冲液包含磷酸二氢钾,广泛用于食品、乳制品和制药行业。提供90 mL和99 mL体积,便于进行1:10和1:100稀释。联邦药品管理局和《细菌学分析手册》,建议在实验室程序中将其作为通用稀释剂。本产品是根据用于水质测试的“水和废水检验标准方法”制备的。
Whatman无菌稀释瓶被设计用于在微生物检测之前对水、乳制品、食品和药品进行样品稀释。在25°C下,所有溶液的最终pH均为7.2 pH±0.2 pH。缓冲液装在易于打开的翻盖塑料容器中,并带有密封条。
其他說明
使用范围:仅供内部研究使用。产品不可用于诊断用途或转售。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)