Merck
Z699209
双倍浓度胰蛋白胨大豆肉汤,瓶装肉汤培养基
别名:
agar and broth, media broth, trypticase soy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111700
NACRES:
NB.79
包裝
bottle of 1 × 100 mL
製造商/商標名
Maine Mfg 10496708
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
一般說明
TSB是一种培养基,可以支持多种微生物的生长,包括好氧、兼性和厌氧细菌和真菌。
其他說明
使用范围:仅供内部研究使用。产品不可用于诊断用途或转售。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2