主要文件
Z689963
Sigma-Aldrich
Aldrich® column clamp
size L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
尺寸
L
長度 × 直徑
211 mm × 11 mm , arm
顎容量
64-140 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corrosion resistant stainless steel. Ideal for holding chromatography columns and large cylindrical glassware. A large, flat thumbscrew/worm drive permits maximum tightening or removal in minimum time.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)