主要文件
Z684082
Wilmad® NMR 管,直径 5 mm,精度型
heavy wall, frequency 300 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
borosilicate glass tube
colorless tube
特點
neck thread push fit
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Wilmad 502-PP-7
參數
300 MHz frequency
長度
7 in.
外傾角
51 μm
同心度
152 μm
直徑
5 mm
壁厚
1.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由 Pyrex® 硼硅酸盐玻璃制成(除非另有说明),可实现与地面接头、阀门和真空支架兼容。经过精密研磨和高度抛光可确保旋转稳定性和最高解析度。
管具有圆底,并包括用于标记样本的喷砂标记点。除非另有说明,否则试管是薄壁的。9 英寸的试管。L 用于制作标准品,并与举报歧管一起使用。Precision Wilmad NMR 管适用于高场 NMR 光谱学。配有瓶盖。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)