主要文件
Z679283
Microgard 2500 disposable oversleeves, one size
L × W 400 mm × 200 mm, CE compliant
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.35
特点
CE compliant
长度 × 宽度
400 mm × 200 mm
一般描述
Protects arms and sleeves.
  • Made from Microgard, a microporous PP laminate
  • Stiched seams
  • Integral elastication at both ends
法律信息
Microgard is a trademark of Microgard Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)