Key Documents
Z654760
IKA ® 涡旋振荡器 3
vortex shaker, 115V, 1/cs
别名:
lab shakers, laboratory shakers, vortex shaker, vortexers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103814
NACRES:
NB.73
AC/DC 輸入
115 V AC
特點
CSA approved
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 3340000US
存貨情形
not available in EU
參數
0-6 speed (display)
250-2500 min-1 speed
W × 深度 × H
127 mm × 149 mm × 136 mm
直徑
4 mm , obital
重量
4.5 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IKA ® 旋涡 3
适用于短时操作(触摸功能)的新型涡旋振荡器,通过按压振荡器附件激活或连续操作。
  • 宽速度范围,无限可调
  • 通过 3 个可互换附件和 7 个插件(例如 Eppendorf 管、微量滴定板、Erlenmeyer 瓶 250 mL 等)实现不同应用。注:请单独订购
  • 配件在任意位置牢固卡入到器具上
  • 特殊绑带 (VG 3.36) 确保圆形/锥形瓶易于操作
  • 坚固的金属锌压铸外壳
  • 紧凑的设计
  • 通过按压附件激活短时操作(触摸功能)
  • 由于特殊的支脚(具有超高减振功能的硅基),在高速下保持稳定
  • 带滚珠轴承的偏心结构
  • 由于电机的自动通风,适用于低自动加热的连续运行
特點和優勢
  • Wide speed range, infinitely adjustable
  • Different applications thanks to 3 interchangeable attachments and 7 inserts (e.g. Eppendorf tubes, microtiter plates, Erlenmeyer flasks 250 mL etc.) Note: please order separately
  • Attachments securely click onto appliance in any position
  • Special strap (VG 3.36) ensures easy handling of round/Erlenmeyer flasks
  • Sturdy metal zinc die cast casing
  • Compact design
  • Short-time operation activated by pressing attachment (touch function)
  • Stable at high speeds thanks to special feet (silicon base with ultra high vibration damping)
  • Eccentric with ball bearings
  • Suitable for continuous operation with low self heating thanks to self ventilation of motor
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)