主要文件
Z646288
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented flex spout for 20/30 L Aldrich drums
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
直徑
70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)