主要文件
Z511455
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
别名:
dispensing tool
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
物料
stainless steel
包装
pkg of 6 ea
长度
7 1/2 in.
勺子末端尺寸
1 1/4 in. × 9/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
物理属性
The grade of the stainless steel used is 320.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)