推荐产品
接合处
joint 29/26
joint 29/32
joint 29/42
包装
pkg of 50 ea
pkg of
制造商/商品名称
Glindemann K29
温度测量范围
≤250 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 这种窄环密封圈是PTFE连接套的替代品
- 为空气和湿度敏感化合物提供无脂保护
- 可在真空条件下长期储存
- 可轻松滑入中等和全长锥形接头
- 可与Keck®夹和类似的金属接头夹一起使用
法律信息
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH