主要文件
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
物料
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37140-0010
长度
25.4 mm
直径
8 (31.8mm ring O.D) mm
尺寸
1 in. × 5/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
法律信息
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)