Merck
Z283878
Spinbar® 磁力搅拌棒
white, diam. 3 mm, L 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
物料
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
特点
ALNICO V coated magnet
包装
pack of 3 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37119-0010
长度
10 mm
直径
3 mm
颜色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Spinbar® 磁力搅拌棒设计用于试管、小瓶和梯度标记。
  • 非常适合在环境测试和生命科学应用中混合小体积样品。
  • 铝镍钴磁铁采用耐用且惰性的 FDA 级 PTFE(聚四氟乙烯)涂层封装。
  • 广泛的耐化学性,适用于各种应用。
  • 可高压灭菌。
非常小巧、高效的搅拌棒。适用于小瓶、微型试管、离心管混合等。
  • PTFE® 聚四氟乙烯涂层
  • 铝镍钴 V 涂层磁体
法律信息
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)