主要文件
Z281360
实验室刷
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 4 ea
長度
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
耐酸、芳族和脂肪族烃、酮、乙酸乙酯、三氯乙烯和热水的刷子材料。经FDA和USDA认证的材料。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)