主要文件
Z280429
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/2 in. × 3/4 in.
别名:
Saint Gobain Versilon ABH02038
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 100 feet
内径 × 外径
1/2 in. × 3/4 in.
壁尺寸
1/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)