Merck
所有图片(4)
主要文件
Z271233
HI-VAC®真空阀
One-way, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
别名:
826600-0004
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40141600
NACRES:
NB.79
特点
O-ring tip: no
制造商/商品名称
Kimble®
0-4 mm
柱直径
9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
精密的外螺纹可进行精细控制。阀门可用作最大1/2圈的放气。全开位置为11/2圈。
  • 适用于最高5 x 10-7托的高真空应用
  • 在230°C下连续使用或在275°C下间歇使用
  • 带有PTFE刮片的非旋转PTFE轴
  • Viton® O-型圈
法律信息
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)