主要文件
Z265829
Supelco
制备性薄层板
Silica gel
别名:
Prep Thin Layer Chromatography Plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
制造商/商品名称
Analtech 02013
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
层厚度
1,000 μm
粒径
20-40 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于较大量物质的分析分离。通常将待分离的材料以长条状点样,再展开,然后通过刮取平板上的吸附剂并用强溶剂洗脱而进行回收。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)