主要文件
Z263125
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
别名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
盖子尺寸
33-400
接合处
Joints threaded neck (53-400)
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
with cap
with cap
包装
pkg of 24 ea
制造商/商品名称
WHEATON® W216940
容量
2 oz (60 mL)
直径× 高度
44 mm × 75 mm
颜色
amber
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)