主要文件
Z254258
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
尺寸
1
包装
pkg of 12 ea
高度 × 厚度
21 mm × 2 mm
底部外径 × 内径
11 mm × 7 mm
顶部外径 × 内径
21 mm × 17 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)