Key Documents
Z239135
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.71
材料
oblong
polystyrene
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
寬度 × 長度 × 高度
116 mm × 190 mm × 25 mm
皿長度 × 寬度
190 mm × 116 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)