主要文件
Z232386
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 32 neck thread, red melamine resin
别名:
DURAN pouring ring, ETFE, GL32, high temperature, pouring ring
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
red melamine resin
製造商/商標名
DURAN®
Schott
參數
-100-180 °C temp. stability
接頭
GL 32 neck thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
特點和優勢
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)