主要文件
Z189049
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL
别名:
bottom flask, flask round, flask round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
接合处
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Ace Glass 6952-56
容量
5,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)