主要文件
Z183393
Foil/poly bag
size 4 1/2 in. × 8 in.
别名:
Polyethylene Bag
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
24111500
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 50 ea
尺寸
4 1/2 in. × 8 in.
厚度
5 mil
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)