Z162566
别名:
rubber septum, septum cap, septum caps
1 of 10
Supelco
27091-U
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
24633
带有Thermogreen® LB-2胶垫的1L Tedlar® PLV气体采样袋
Z188808
黑色塑料盖
Sigma-Aldrich
Z279080
Tedlar® gas sampling bag
30226-U
Supel™惰性多层箔
24881
带切口的 PTFE/硅胶
Z188697
Wheaton 样品瓶
27141
28221-U
DSD-DNPH 扩散取样装置
Z148377
ACE microscale reaction vial
tan PTFE/silicone
pkg of 100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
Z291633
12×32mm 标准螺纹自动进样器样品瓶