Key Documents
Z155586
Griffin-type SS beaker
capacity 4,000 mL, without handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
stainless steel
特點
graduations: no
高度 × 外徑
225 mm × 156 mm
容量
4,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)