Merck
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37172-0000
長度
54 mm
桿直徑
8 mm
末端直徑
20 mm
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP