Key Documents
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
特點
capacity≤ 100 lb static load
製造商/商標名
Grauer
平台尺寸
20 cm × 20 cm
支撐桿長度
45 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.