Merck
Z105082
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
octagonal PTFE-coated
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37182-0000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
2 of each size. 1/2 × 5/16 in., 11/2 × 3/8 in., 5/8 × 5/16 in., 2 × 3/8 in., 1 × 3/8 in., 21/2 × 3/8 in.
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP