主要文件
Z104620
PP吸水泵
696 mmHg Max. vacuum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105100
NACRES:
NB.79
特点
696 mmHg Max. vacuum
制造商/商品名称
Bel-Art
一般描述
在高于11 psi的水压下运行。包括在侧臂上的整体式止回阀和4 3/4 英寸长度的PE管以及3/8 英寸的NPTM龙头连接。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)