主要文件
Z102377
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
Male Luer lock to male Luer lock, not unidirectional
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122000
NACRES:
NB.03
制造商/商品名称
Cadence Science 6023
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Water tested at 80 psi.
法律信息
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)