Merck
WIMWG30007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 3.0 mm
别名:
nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
colorless tube
描述
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
特點
cap
neck thread push fit
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Wilmad WG-3000-7-SJ
參數
600 MHz frequency
長度
178 mm
外徑
3.0 mm
外傾角
60 μm
管直徑
3 mm
壁厚
0.43 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
法律資訊
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG