主要文件
WHA97489930
Whatman® filter paper, Grade 2W
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 500 ea
别名:
Z762490
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
cellulose
circles
white cellulose
特點
Grade 2W
包裝
pkg of 500 ea
製造商/商標名
Whatman 9748-9930
直徑
90 mm (3.5 in.)
孔徑
50 μm
基重
97
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)