主要文件
WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
别名:
Z741213
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
glass microfiber
特點
Replacement 210 mL Reservoir
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
直徑
70 mm
過濾器直徑
70 mm
容積
400 mL
容量
210 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)