主要文件
WHA10418312
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104921
NACRES:
NB.24
材料
polycarbonate filter
無菌
non-sterile
包裝
case of 100 ea
製造商/商標名
Cytiva 10418312
過濾器直徑
47 mm
孔徑
3 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
法律資訊
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)