等級
FG
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
floral; woody; spicy; sweet
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
289.4 °F - closed cup
閃點(°C)
143 °C - closed cup