Merck
W404411
Sigma-Aldrich
惕各酸香叶酯
≥95%, FG
别名:
Geranyl 2-methylcrotonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24O2
CAS号:
分子量:
236.35
FEMA號碼:
4044
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.383
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
geranium; fruity; herbaceous; sweet
SMILES 字串
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
InChI 密鑰
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2