Merck
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
别名:
(Z)-4-Dodecenal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O
CAS号:
分子量:
182.30
FEMA编号:
4036
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
05.220
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥94%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
citrus; waxy; fruity
SMILES字符串
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
InChI key
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)