Merck
W398311
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, FG
别名:
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
FEMA號碼:
3983
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.398
NACRES:
NA.21
感官的:
green; waxy; herbaceous
等級:
FG
Halal
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
Halal
品質等級
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥93%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; waxy; herbaceous
SMILES 字串
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
InChI 密鑰
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)