Merck
W36691
D-葡萄糖-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
别名:
D-葡萄糖-ul-13C, 葡萄糖-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H12O6
分子量:
186.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
等级
cGMP
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
旋光性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
质量偏移
M+6
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)