Merck
W350818
Sigma-Aldrich
3-羟基己酸甲酯
≥97%, FG
别名:
3-羟基己酸甲酯, Pineapple hydroxyhexanoate(菠萝羟基己酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
146.18
FEMA编号:
3508
EC 号:
欧洲委员会编号:
10812
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.532
NACRES:
NA.21
性状检查:
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
等级:
FG
Halal
Kosher
生物来源:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
食品过敏原:
no known allergens
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES字符串
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)