Merck
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-2,5-二羟基-1,4-二噻烷
95%, FG
别名:
1-巯基丙酮(二聚物), 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, 2,5-二甲基-2,5-二羟基-1,4-二噻烷, Cyclodithalfarol-705
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2S2
CAS号:
分子量:
180.29
FEMA號碼:
3450
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
15.006
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
化驗
95%
mp
124-127 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
meaty; sulfurous
SMILES 字串
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)