About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
CAS号:
分子量:
166.26
FEMA编号:
3422
EC 号:
欧洲委员会编号:
10385
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
5.196
NACRES:
NA.21
性状检查:
butter; spicy
等级:
FG
Halal
Kosher
Halal
Kosher
生物来源:
synthetic
食品过敏原:
no known allergens
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
butter; spicy
SMILES字符串
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
InChI key
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves