Merck
W337330
Sigma-Aldrich
2-甲基四氢-3-呋喃酮
natural, 97%, FG
别名:
4,5-二氢-2-甲基-3(2H)-呋喃酮, 2-甲基四氢-3-呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
FEMA號碼:
3373
Beilstein:
1341334
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.042
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
97%
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coffee; nutty; brown; rum
SMILES 字串
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup