Merck
W320501
Sigma-Aldrich
4-甲基-5-噻唑乙醇乙酸酯
≥98%, FG
别名:
4-甲基-5-(2-乙酰氧乙基)噻唑, 乙酸磺酰醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO2S
CAS号:
分子量:
185.24
FEMA编号:
3205
EC 号:
欧洲委员会编号:
11620
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
15.015
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
沸点
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
meaty
SMILES字符串
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate is one of the key flavor compounds in indocalamus leaf.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null