等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
质量水平
300
400
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽压
25 mmHg ( 20 °C)
方案
≥97%
表单
liquid
自燃温度
842 °F
expl. lim.
1.7 %, 37 °F
8 %
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
沸点
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
celery; fruity; pear
SMILES字符串
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
53.2 °F - closed cup
闪点(°C)
11.8 °C - closed cup