Merck
W288306
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-苯基-3-戊醇
≥98%
别名:
lilac pentanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2883
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
86
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.037
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
agency
meets purity specifications of JECFA
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.511
bp
112-112.5 °C/0.8 mmHg
密度
0.938 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
floral
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol is a fragrance component commonly used in cosmetics, toiletries, shampoos, fine fragrances, and non-cosmetic/household products like detergents and cleaners.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Fragrance material review on 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S168-S172 (2012)