等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
4.68 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
密度
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
floral; phenolic
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup