等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
3.94 (vs air)
蒸汽壓力
2.14 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
739 °F
expl. lim.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
creamy; waxy; cheesy; fruity
SMILES 字串
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup