Merck
W244708
Sigma-Aldrich
壬酸乙酯
≥98%, FCC, FG
别名:
洋绣球酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS号:
分子量:
186.29
FEMA號碼:
2447
Beilstein:
1759169
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
388
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.107
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
oily; fruity; nutty
SMILES 字串
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter