About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N4O2
CAS号:
分子量:
194.19
FEMA编号:
2224
Beilstein:
17705
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352210
Flavis编号:
16.016
NACRES:
NA.21
推荐产品
等级
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
质量水平
管理合规性
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
方案
99%
mp
234-236.5 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1