Merck
W219606
Sigma-Aldrich
甲酸丁酯
≥97%, FG
别名:
蚁酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
102.13
FEMA號碼:
2196
Beilstein:
1742108
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
501
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.163
NACRES:
NA.21
感官的:
fruity; plum; rum
等級:
FG
Halal
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; plum; rum
SMILES 字串
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)